Przejdź do
58790
(+)-Potassium Ds-threo-isocitrate monobasic
≥98.0% (NT)
Synonim(y):
(1R,2S)-1-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid monopotassium salt, Ds-(+)-threo-Isocitric acid monopotassium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1190,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4270,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H7KO7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.21
MDL number:
UNSPSC Code:
51113400
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Beilstein/REAXYS Number:
3767339
Assay:
≥98.0% (NT)
1190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (NT)
optical activity
[α]20/D +20.5±1°, c = 2% in H2O
mp
~185 °C (dec.)
functional group
carboxylic acid, hydroxyl
SMILES string
[K+].O[C@H]([C@H](CC(O)=O)C([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7.K/c7-3(8)1-2(5(10)11)4(9)6(12)13;/h2,4,9H,1H2,(H,7,8)(H,10,11)(H,12,13);/q;+1/p-1/t2-,4+;/m0./s1
InChI key
IVLPTBJBFVJENN-LEJBHHMKSA-M
Application
(+)-Potassium Ds-threo-isocitrate monobasic may be used in the assessment of isocitrate dehydrogenase 2 (Idh2) activity by Kornberg method.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Substrate for the characterization of isocitrate dehydrogenase
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
60215I1877
description
≥98.0% (NT)
description
≥98.0% (NT)
description
Type I, 0.5-3.0 unit/mg solid (plus numerous enzyme activities associated with porcine heart)
assay
≥98.0% (NT)
assay
≥98.0% (NT)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
~185 °C (dec.)
mp
-
mp
-
optical activity
[α]20/D +20.5±1°, c = 2% in H2O
optical activity
-
optical activity
-
functional group
carboxylic acid, hydroxyl
functional group
-
functional group
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What is the solubility of this compound under standard conditions?
    1 answer
    1. This product is soluble in water at a concentration of 20 mg/mL. The maximum solubility rate of this material in water has not been determined.