Przejdź do
58565
Isobutyllithium solution
technical, ~16% in heptane (~1.7 M)
Synonim(y):
Lithium 2-methyl-1-propanide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1210,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH2Li
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
64.06
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4450775
Concentration:
~16% in heptane (~1.7 M)
1210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical
concentration
~16% in heptane (~1.7 M)
density
0.69 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Li]CC(C)C
InChI
1S/C4H9.Li/c1-4(2)3;/h4H,1H2,2-3H3;
InChI key
YZLMQRULZXAMEC-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
18617120159195596
description
technical, ~16% in heptane (~1.7 M)
description
1.6 M in hexanes
description
2.7 M in heptane
description
1.4 M in cyclohexane
grade
technical
grade
-
grade
-
grade
-
concentration
~16% in heptane (~1.7 M)
concentration
1.6 M in hexanes
concentration
2.7 M in heptane
concentration
1.4 M in cyclohexane
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
density
0.69 g/mL at 20 °C
density
0.68 g/mL at 25 °C
density
0.71 g/mL at 20 °C
density
0.769 g/mL at 25 °C
signalword
Danger
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
24.8 °F - closed cup
flash_point_c
-4.0 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3 - Water-react. 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)