Przejdź do
571997
Cyclohexanemethyl isocyanate
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
415,00 zł
311,25 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1330,00 zł
997,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H11CH2NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
139.19
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
311,25 zł
Cena katalogowa415,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.4610 (lit.)
bp
193-194 °C (lit.)
density
0.974 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, isocyanate
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C=NCC1CCCCC1
InChI
1S/C8H13NO/c10-7-9-6-8-4-2-1-3-5-8/h8H,1-6H2
InChI key
DUDXQIXWPJMPRQ-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
516589445401245607
description
97%
description
97%
description
97%
description
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.4610 (lit.)
refractive index
n20/D 1.447 (lit.)
refractive index
n20/D 1.448 (lit.)
refractive index
-
density
0.974 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
bp
193-194 °C (lit.)
bp
147 °C (lit.)
bp
186-188 °C/14 mmHg (lit.)
bp
118-120 °C/18 mmHg (lit.)
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
168.8 °F - closed cup
flash_point_c
76 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)