Przejdź do
57151
Indium(III) sulfate
anhydrous, ≥98.0% (T)
Synonim(y):
Diindium trisulfate, Indium sulfate, Indium sulfate (In2 (SO4 )3)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
796,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2590,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
In2(SO4)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
517.82
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
236-689-1
MDL number:
Assay:
≥98.0% (T)
Grade:
anhydrous
Form:
powder
796,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
anhydrous
Quality Segment
assay
≥98.0% (T)
form
powder
reaction suitability
core: indium, reagent type: catalyst
SMILES string
[In+3].[In+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2In.3H2O4S/c;;3*1-5(2,3)4/h;;3*(H2,1,2,3,4)/q2*+3;;;/p-6
InChI key
XGCKLPDYTQRDTR-UHFFFAOYSA-H
Application
  • Multifunctional alginate–sulfonate–silica sphere-shaped adsorbent particles for the recovery of Indium (III) from secondary resources: Discusses the use of indium(III) sulfate in the study of adsorption capacities for indium recovery (J Roosen, S Mullens, K Binnemans, 2017, ACS Publications).
  • Effect of the deposition conditions on the anion resin exchange precipitation of indium (III) hydroxide: This study uses indium(III) sulfate to investigate the precipitation of indium hydroxide via anion resin exchange (N Evsevskaya et al., 2020, ACS Publications).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
203424289418575208
description
anhydrous, ≥98.0% (T)
description
99.998% trace metals basis
description
99.99% trace metals basis
description
≥99.99% trace metals basis
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98.0% (T)
assay
99.998% trace metals basis
assay
99.99% trace metals basis
assay
≥99.99% trace metals basis
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
anhydrous
grade
-
grade
-
grade
-
reaction suitability
core: indium
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
core: lanthanum, reagent type: catalyst
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Indium(III) sulfate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)