Merck
553433
Sigma-Aldrich
1-Bromo-3-(difluoromethoxy)benzene
97%
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H4OCHF2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
223.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.502 (lit.)
tw
196-197 °C (lit.)
gęstość
1.585 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
FC(F)Oc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C7H5BrF2O/c8-5-2-1-3-6(4-5)11-7(9)10/h1-4,7H
Klucz InChI
NWBDGKNKAFGQQL-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3