Przejdź do
548618
2-Benzyl-4-chlorophenol
95%
Synonim(y):
Chlorophene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
384,00 zł
288,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5CH2C6H3(Cl)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.68
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
204-385-8
MDL number:
Assay:
95%
288,00 zł
Cena katalogowa384,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
95%
bp
160-162 °C (lit.)
mp
46-49 °C (lit.)
density
1.188 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
chloro, phenyl
SMILES string
Oc1ccc(Cl)cc1Cc2ccccc2
InChI
1S/C13H11ClO/c14-12-6-7-13(15)11(9-12)8-10-4-2-1-3-5-10/h1-7,9,15H,8H2
InChI key
NCKMMSIFQUPKCK-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C62794235237133221
description
95%
description
98%
description
99%
description
95%
assay
95%
assay
98%
assay
99%
assay
95%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
46-49 °C (lit.)
mp
8 °C (lit.)
mp
-
mp
168-172 °C (lit.)
density
1.188 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.241 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.491 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
bp
160-162 °C (lit.)
bp
175-176 °C (lit.)
bp
135-137 °C/12 mmHg (lit.)
bp
-
functional group
chloro, phenyl
functional group
-
functional group
chloro
functional group
chloro
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Narządy docelowe
Kidney
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)