Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 811,00 zł 608,25 zł |
Informacje o tej pozycji
608,25 zł
Cena katalogowa811,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
assay
97%
optical activity
[α]20/D −160°, c = 1 in methanol
mp
115.5-119.5 °C (lit.)
SMILES string
CC[C@]1(CCC(=O)NC1=O)c2ccc(N)cc2
InChI
1S/C13H16N2O2/c1-2-13(8-7-11(16)15-12(13)17)9-3-5-10(14)6-4-9/h3-6H,2,7-8,14H2,1H3,(H,15,16,17)/t13-/m0/s1
InChI key
ROBVIMPUHSLWNV-ZDUSSCGKSA-N
Gene Information
human ... CYP17A1(1586), CYP19A1(1588)
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 97% | description 97% |
| assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 115.5-119.5 °C (lit.) | mp - | mp 131-132 °C (lit.) | mp 97-101 °C (lit.) |
| optical activity [α]20/D −160°, c = 1 in methanol | optical activity [α]22/D −45°, neat | optical activity [α]20/D −28.0°, c = 1 in THF | optical activity [α]20/D −4.5°, c = 1 in chloroform |
| Gene Information human ... CYP17A1(1586), CYP19A1(1588) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?