Przejdź do
540641
4′-Butoxyacetophenone
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
415,00 zł
311,25 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3OC6H4COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.25
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
227-248-4
MDL number:
Assay:
97%
311,25 zł
Cena katalogowa415,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.531 (lit.)
bp
302-304 °C (lit.)
density
1.017 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
CCCCOc1ccc(cc1)C(C)=O
InChI
1S/C12H16O2/c1-3-4-9-14-12-7-5-11(6-8-12)10(2)13/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3
InChI key
YYLCJWIQUFHYMY-UHFFFAOYSA-N
General description
4′-Butoxyacetophenone is a mildly electron-enriched phenylmethylketone.
Application
4′-Butoxyacetophenone (4-Butoxyacetophenone) may be used to synthesize:
  • 3,5-di-(4-butoxyphenyl)-1H-pyrazole
  • (E)-1-(4-butoxyphenyl)-3-phenylprop-2-en-1-one
  • 5-aryl-6H-1,3,4-thiadiazine
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
543780711233630594
description
97%
description
98%
description
97%
description
97%
assay
97%
assay
98%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
302-304 °C (lit.)
bp
-
bp
-
bp
-
refractive index
n20/D 1.531 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
-
density
1.017 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
density
-
functional group
ketone
functional group
nitro, fluoro, ketone
functional group
ketone
functional group
ketone
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)