Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 459,00 zł 344,25 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H14O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.23
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
217-333-4
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
344,25 zł
Cena katalogowa459,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
solid
mp
98-102 °C
functional group
ketone
SMILES string
COc1cc(OC)c(cc1OC)C(C)=O
InChI
1S/C11H14O4/c1-7(12)8-5-10(14-3)11(15-4)6-9(8)13-2/h5-6H,1-4H3
InChI key
GUTMBHHLVSFJIP-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description 97% | description 98% | description 97% |
| assay 97% | assay 98% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 98-102 °C | mp 78-80 °C (lit.) | mp 98-102 °C (lit.) |
| form solid | form - | form solid |
| functional group ketone | functional group ketone | functional group ketone |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?