Przejdź do
726508
(R)-(+)-Styrene oxide
ChiPros®, produced by BASF, ≥98%
Synonim(y):
(R)-(+)-Phenyloxirane, (R)-Phenylethylene oxide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2090,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H8O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.15
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1984
Assay:
≥98%, ≥98.0% (GC)
Form:
liquid
2090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98%, ≥98.0% (GC)
form
liquid
optical purity
enantiomeric excess: ≥98.0%
expl. lim.
~22 %
refractive index
n20/D 1.534 (lit.)
bp
89-90 °C/23 mmHg (lit.)
density
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ether, phenyl
SMILES string
C1O[C@@H]1c2ccccc2
InChI
1S/C8H8O/c1-2-4-7(5-3-1)8-6-9-8/h1-5,8H,6H2/t8-/m0/s1
InChI key
AWMVMTVKBNGEAK-QMMMGPOBSA-N
Legal Information
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
540099
description
ChiPros®, produced by BASF, ≥98%
description
97%, optical purity ee: 97% (GLC)
assay
≥98%, ≥98.0% (GC)
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
89-90 °C/23 mmHg (lit.)
bp
89-90 °C/23 mmHg (lit.)
form
liquid
form
-
density
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.534 (lit.)
refractive index
n20/D 1.534 (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (R)-(+)-Styrene oxide
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 1B - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
176.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
80 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
20780-53-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)