Przejdź do
537101
(R)-(+)-1-Chloro-3-(4-fluorophenoxy)-2-propanol
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1290,00 zł
967,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
FC6H4OCH2CH(OH)CH2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.63
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352101
MDL number:
Assay:
97%
967,50 zł
Cena katalogowa1290,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
optical activity
[α]20/D +0.25°, c = 1 in chloroform
refractive index
n20/D 1.52 (lit.)
bp
283-284 °C (lit.)
density
1.288 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
chloro, fluoro, hydroxyl
SMILES string
O[C@@H](CCl)COc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C9H10ClFO2/c10-5-8(12)6-13-9-3-1-7(11)2-4-9/h1-4,8,12H,5-6H2/t8-/m0/s1
InChI key
OSIKOYZBGUHWAB-QMMMGPOBSA-N
Legal Information
Manufactured under license by Sterling Pharma Solutions Limited, using Jacobsen HKR technology.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
540013474533540781
description
97%
description
98%
description
98%
description
98%
assay
97%
assay
98%
assay
98%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
283-284 °C (lit.)
bp
240 °C (lit.)
bp
-
bp
164-165 °C (lit.)
density
1.288 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.189 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.52 (lit.)
refractive index
n20/D 1.422 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.489 (lit.)
functional group
hydroxyl, fluoro, chloro
functional group
carbonate
functional group
carboxylic acid
functional group
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)