Przejdź do
532673
(1S,6S,7R,8R,8aR)-1,6,7,8-Tetrahydroxyindolizidine
98%
Synonim(y):
(1S,6S,7R,8R,8aR)-1,6,7,8-Tetrahydroxyoctahydroindolizidine, (1S,6S,7R,8R,8aR)-Octahydro-1,6,7,8-indolizinetetrol, 1,6,7,8-Tetrahydroxyoctahydroindolizine, Castanospermine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1060,00 zł
901,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H15NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.21
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3588654
Assay:
98%
901,00 zł
Cena katalogowa1060,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
optical activity
[α]20/D +80°, c = 0.9 in H2O
mp
213-217 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
[H][C@]12[C@@H](O)CCN1C[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C8H15NO4/c10-4-1-2-9-3-5(11)7(12)8(13)6(4)9/h4-8,10-13H,1-3H2/t4-,5-,6+,7+,8+/m0/s1
InChI key
JDVVGAQPNNXQDW-TVNFTVLESA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
218775
description
98%
description
Plant alkaloid inhibitor of several β-glucosidases and α-glucosidases, including those involved in N-linked processing of glycoproteins.
assay
98%
assay
≥98% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
213-217 °C (lit.)
mp
-
optical activity
[α]20/D +80°, c = 0.9 in H2O
optical activity
-
functional group
hydroxyl
functional group
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)