Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1390,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H21O3PS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
384.43
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
≥99.0% (HPLC)
1390,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
impurities
≤1.0% water, ≤100 mg/kg halogene (as chloride)
functional group
phosphine, sulfonic acid
SMILES string
[O-]S(=O)(=O)CCC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H21O3PS/c22-26(23,24)18-10-17-25(19-11-4-1-5-12-19,20-13-6-2-7-14-20)21-15-8-3-9-16-21/h1-9,11-16H,10,17-18H2
InChI key
CHVFGCXPLGAAQN-UHFFFAOYSA-N
General description
3-(Triphenylphosphonio)propane-1-sulfonate is a zwitterionic, sulfonic acid-functionalized ionic liquid.
Application
3-(Triphenylphosphonio)propane-1-sulfonate has been used as a zwitterion to study its effect on the work function of indium tin oxide (ITO) in inverted polymer solar cells (PSCs). It can be used in the preparation of triphenyl-(3-sulfopropyl)phosphonium phosphotungstate, an efficient green catalyst for esterification reactions.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| assay ≥99.0% (HPLC) | assay 98% |
| impurities ≤1.0% water, ≤100 mg/kg halogene (as chloride) | impurities - |
| functional group phosphine | functional group amine, hydroxyl, phenyl |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?