Przejdź do
52605
Hexamethonium hydroxide solution
~0.1 M in H2O
Synonim(y):
N,N,N,N′,N′,N′-Hexamethylhexamethylenediammonium dihydroxide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1670,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3N(OH)(CH2)6N(OH)(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
236.39
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352000
MDL number:
Concentration:
~0.1 M in H2O
1670,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
concentration
~0.1 M in H2O
Quality Segment
impurities
≤0.01% halides (as bromide)
functional group
amine
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[OH-].[OH-].C[N+](C)(C)CCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C12H30N2.2H2O/c1-13(2,3)11-9-7-8-10-12-14(4,5)6;;/h7-12H2,1-6H3;2*1H2/q+2;;/p-2
InChI key
GYLUMIIRFKDCKI-UHFFFAOYSA-L
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
6710972064941921
description
~0.1 M in H2O
description
4 M, eluent concentrate for IC
description
49-51% in water, eluent for IC
description
cathode material precursor, battery grade, 99.9% trace metals basis
concentration
~0.1 M in H2O
concentration
4 M in H2O
concentration
49-51% in water
concentration
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
impurities
≤0.01% halides (as bromide)
impurities
-
impurities
≤0.0005% total nitrogen (N), ≤0.01% ammonium hydroxide precipitate
impurities
carbonate < 1% wt
functional group
amine
functional group
-
functional group
-
functional group
-
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)