Przejdź do
470201
2-(Propylamino)ethanol
≥98%
Synonim(y):
N-Propylethanolamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
709,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2NHCH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
103.16
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
240-426-6
MDL number:
Assay:
≥98%
709,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98%
refractive index
n20/D 1.4415 (lit.)
bp
182 °C (lit.)
density
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, hydroxyl
SMILES string
CCCNCCO
InChI
1S/C5H13NO/c1-2-3-6-4-5-7/h6-7H,2-5H2,1H3
InChI key
BCLSJHWBDUYDTR-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
471488471461128325
description
≥98%
description
≥99%
description
≥98%
description
98%
assay
≥98%
assay
≥99%
assay
≥98%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
bp
182 °C (lit.)
bp
187-192 °C (lit.)
bp
169-170 °C (lit.)
bp
114-115 °C/1 mmHg (lit.)
density
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.826 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.019 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.4415 (lit.)
refractive index
n20/D 1.442 (lit.)
refractive index
n20/D 1.441 (lit.)
refractive index
n20/D 1.555 (lit.)
functional group
amine, hydroxyl
functional group
hydroxyl, amine
functional group
hydroxyl, amine
functional group
amine, hydroxyl
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
172.4 °F - closed cup
flash_point_c
78 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)