Przejdź do
720852
4-Carboxy-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester
97%
Synonim(y):
3-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl)-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
604,00 zł
513,40 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H16BFO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
266.07
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
513,40 zł
Cena katalogowa604,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
199-204 °C
functional group
carboxylic acid, fluoro
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(cc2F)C(O)=O
InChI
1S/C13H16BFO4/c1-12(2)13(3,4)19-14(18-12)9-6-5-8(11(16)17)7-10(9)15/h5-7H,1-4H3,(H,16,17)
InChI key
JSQNZNXVVRPGTD-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SYX00199
description
97%
description
AldrichCPR
assay
97%
assay
-
form
solid
form
solid
mp
199-204 °C
mp
-
Quality Level
100
Quality Level
-
functional group
fluoro, carboxylic acid
functional group
fluoro
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)