Przejdź do
498548
2-Ethylbutylzinc bromide solution
0.5 M in THF
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
839,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C2H5)2CHCH2ZnBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.46
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
839,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
concentration
0.5 M in THF
bp
65 °C
density
0.963 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCC(CC)C[Zn]Br
InChI
1S/C6H13.BrH.Zn/c1-4-6(3)5-2;;/h6H,3-5H2,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
UNEWQCWPYUUACG-UHFFFAOYSA-M
Legal Information
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
499374520470499412
description
0.5 M in THF
description
0.5 M in THF
description
0.5 M in THF
description
0.5 M in THF
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
density
0.963 g/mL at 25 °C
density
0.947 g/mL at 25 °C
density
0.992 g/mL at 25 °C
density
0.973 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
bp
65 °C
bp
-
bp
-
bp
-
concentration
0.5 M in THF
concentration
0.5 M in THF
concentration
0.5 M in THF
concentration
0.5 M in THF
Słowo ostrzegawcze
Danger
Narządy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C - closed cup
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3 - Water-react. 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
109-99-9 + 312693-02-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)