Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1240,00 zł 930,00 zł |
Informacje o tej pozycji
930,00 zł
Cena katalogowa1240,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
concentration
0.5 M in THF
density
0.978 g/mL at 25 °C
functional group
ester
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)CCCC[Zn]Br
InChI
1S/C7H13O2.BrH.Zn/c1-3-5-6-7(8)9-4-2;;/h1,3-6H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
KLIQIEANLVFZMP-UHFFFAOYSA-M
Legal Information
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description 0.5 M in THF | description 0.5 M in THF |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| density 0.978 g/mL at 25 °C | density 0.976 g/mL at 25 °C |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| functional group ester | functional group ester |
| concentration 0.5 M in THF | concentration 0.5 M in THF |
Słowo ostrzegawcze
Danger
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
-6.2 °F - (THF)
Temperatura zapłonu (°C)
-21.2 °C - (THF)
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
109-99-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?