Przejdź do
491209
1-Dodecene-1,2-13C2
99 atom % 13C
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
10 670,00 zł
7469,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)913CH=13CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.30
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352101
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+2
7469,00 zł
Cena katalogowa10 670,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
assay
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.429 (lit.)
bp
214-216 °C (lit.)
mp
-35 °C (lit.)
density
0.767 g/mL at 25 °C
mass shift
M+2
SMILES string
CCCCCCCCCC[13CH]=[13CH2]
InChI
1S/C12H24/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-12H2,2H3/i1+1,3+1
InChI key
CRSBERNSMYQZNG-ZKDXJZICSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
489425485659490369
description
99 atom % 13C
description
99 atom % 13C
description
99 atom % 13C
description
99 atom % 13C
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
mass shift
M+2
mass shift
M+1
mass shift
M+2
mass shift
M+6
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
density
0.767 g/mL at 25 °C
density
1.159 g/mL at 25 °C
density
1.045 g/mL at 25 °C
density
1.253 g/mL at 25 °C
refractive index
n20/D 1.429 (lit.)
refractive index
n20/D 1.447 (lit.)
refractive index
n20/D 1.419 (lit.)
refractive index
n20/D 1.553 (lit.)
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Klasa składowania
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
163.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
73.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)