Przejdź do
489204
Estrone-2,4,16,16-d4
95 atom % D
Synonim(y):
1,3,5(10)-Estratrien-3-ol-17-one-D4, 3-Hydroxy-1,3,5(10)-estratrien-17-one-D4, Deuterated estrone, Deuterated folliculin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
9840,00 zł
8364,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18D4H18O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
274.39
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Isotopic purity:
95 atom % D
Mass shift:
M+4
Form:
solid
8364,00 zł
Cena katalogowa9840,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
95 atom % D
Quality Segment
form
solid
optical activity
[α]20/D +161°, c = 1 in dioxane
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mp
258-260 °C (lit.)
mass shift
M+4
SMILES string
[2H]c1cc2[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC([2H])([2H])C4=O)[C@@H]3CCc2c([2H])c1O
InChI
1S/C18H22O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-16,19H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,18+/m1/s1/i3D,7D2,10D
InChI key
DNXHEGUUPJUMQT-QSPUTOQOSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
524956705705492531
description
95 atom % D
description
≥95 atom % D, ≥99% (CP), contains 35% TRIS-d5 as stabilizer
description
≥98 atom %, 98% (CP)
description
≥97 atom % D, ≥96% (CP), contains 50% TRIS-d5 as stabilizer
mass shift
M+4
mass shift
M+4
mass shift
M+4
mass shift
M+4
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
-
isotopic purity
95 atom % D
isotopic purity
≥95 atom % D
isotopic purity
≥98 atom %,  13C,  D
isotopic purity
≥97 atom % D
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
-
form
powder
form
solid
mp
258-260 °C (lit.)
mp
300 °C (lit.)
mp
-
mp
230 °C (lit.)
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)