Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2000,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)813CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
173.26
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Mass shift:
M+1
Form:
solid
2000,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócisotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
form
solid
bp
268-270 °C (lit.)
mp
30-32 °C (lit.)
density
0.898 g/mL at 25 °C
mass shift
M+1
SMILES string
CCCCCCCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C10H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2-9H2,1H3,(H,11,12)/i10+1
InChI key
GHVNFZFCNZKVNT-DETAZLGJSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % D |
| mass shift M+1 | mass shift M+2 | mass shift M+1 | mass shift M+3 |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| mp 30-32 °C (lit.) | mp 30-32 °C (lit.) | mp 30-32 °C (lit.) | mp 30-32 °C (lit.) |
| density 0.898 g/mL at 25 °C | density 0.903 g/mL at 25 °C | density 0.898 g/mL at 25 °C | density 0.908 g/mL at 25 °C |
| bp 268-270 °C (lit.) | bp 268-270 °C (lit.) | bp 268-270 °C (lit.) | bp 268-270 °C (lit.) |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?