Przejdź do
488534
Chlorobenzene-13C6
99 atom % 13C
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3830,00 zł
1915,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
13C6H5Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.51
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352101
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+6
1915,00 zł
Cena katalogowa3830,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
assay
99% (CP)
technique(s)
protein expression: suitable
refractive index
n20/D 1.524 (lit.)
bp
132 °C (lit.)
mp
-45 °C (lit.)
density
1.164 g/mL at 25 °C
mass shift
M+6
SMILES string
Cl[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI key
MVPPADPHJFYWMZ-IDEBNGHGSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
603597491535485497
description
99 atom % 13C
description
99 atom % 13C
description
98 atom % D, 99% (CP)
description
99 atom % 13C
technique(s)
protein expression: suitable
technique(s)
protein expression: suitable
technique(s)
protein expression: suitable
technique(s)
protein expression: suitable
mass shift
M+6
mass shift
M+6
mass shift
M+4
mass shift
M+6
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
density
1.164 g/mL at 25 °C
density
1.150 g/mL at 25 °C
density
-
density
1.087 g/mL at 25 °C
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
75.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
23.9 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)