Przejdź do
488135
Benzaldehyde-α-d1
98 atom % D
Synonim(y):
Benz(aldehyde-d)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2660,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5CDO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
107.13
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+1
2660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
assay
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.545 (lit.)
bp
178-179 °C (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
density
1.055 g/mL at 25 °C
mass shift
M+1
SMILES string
[2H]C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H/i6D
InChI key
HUMNYLRZRPPJDN-RAMDWTOOSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
586412485551491829
description
98 atom % D
description
99 atom % 13C
description
98 atom % D
description
99 atom % D, 99 atom % 13C
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
-
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
99 atom % 13C, 99 atom % D
mass shift
M+1
mass shift
M+6
mass shift
M+6
mass shift
M+2
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
density
1.055 g/mL at 25 °C
density
1.103 g/mL at 25 °C
density
1.103 g/mL at 25 °C
density
1.065 g/mL at 25 °C
refractive index
n20/D 1.545 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.545 (lit.)
refractive index
n20/D 1.545 (lit.)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
147.2 °F - closed cup
flash_point_c
64.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)