Przejdź do
487937
Algal fatty acid mixture-13C
99 atom % 13C
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
10 980,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.12
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
10 980,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
storage temp.
−20°C
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
487910426202608246
description
99 atom % 13C
description
98 atom % 13C, 98 atom % 15N
description
99 atom % 13C
description
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
98 atom % 13C, 98 atom % 15N
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)