Przejdź do
487570
Cyanuric chloride-13C3
99 atom % 13C
Synonim(y):
2,4,6-Trichloro-1,3,5-triazine-13C3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6030,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C3Cl3N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.39
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352101
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+3
Form:
solid
6030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
assay
99% (CP)
form
solid
bp
190 °C (lit.)
mp
145-147 °C (lit.)
mass shift
M+3
SMILES string
Cl[13c]1n[13c](Cl)n[13c](Cl)n1
InChI
1S/C3Cl3N3/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/i1+1,2+1,3+1
InChI key
MGNCLNQXLYJVJD-VMIGTVKRSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C95501749478687820
mass shift
M+3
mass shift
-
mass shift
M+3
mass shift
M+3
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
-
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
99% (CP)
assay
99%
assay
98% (CP)
assay
97% (CP)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
bp
190 °C (lit.)
bp
190 °C (lit.)
bp
-
bp
-
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)