Przejdź do
487473
1,4-Phenylenediamine-2,3,5,6-d4
98 atom % D
Synonim(y):
1,4-Benzene-d4-diamine, 1,4-Diaminobenzene-2,3,5,6-d4
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6760,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6D4(NH2)2
Masa cząsteczkowa:
112.17
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Mass shift:
M+4
Form:
solid
6760,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
form
solid
bp
267 °C (lit.)
mp
143-145 °C (lit.)
mass shift
M+4
SMILES string
[2H]c1c([2H])c(N)c([2H])c([2H])c1N
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H,7-8H2/i1D,2D,3D,4D
InChI key
CBCKQZAAMUWICA-RHQRLBAQSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
491608320595579165
description
98 atom % D
description
98 atom % D, 98% (CP)
description
98 atom % D
description
98 atom % D
mass shift
M+4
mass shift
M+4
mass shift
M+4
mass shift
M+4
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
form
solid
form
solid
form
solid
form
-
bp
267 °C (lit.)
bp
-
bp
-
bp
228 °C (lit.)
mp
143-145 °C (lit.)
mp
113-115 °C (lit.)
mp
67-68 °C (lit.)
mp
-46 °C
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 Oral
Narządy docelowe
Kidney,Heart,Musculo-skeletal system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
119516-83-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)