Przejdź do
487201
1,2-Propane(diol-d2)
98 atom % D
Synonim(y):
Propylene glycol-(OD)2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3100,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH(OD)CH2OD
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
78.11
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352001
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+2
3100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
assay
99% (CP)
bp
187 °C (lit.)
mp
−60 °C (lit.)
density
1.063 g/mL at 25 °C
mass shift
M+2
SMILES string
[2H]OCC(C)O[2H]
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3/i4D,5D
InChI key
DNIAPMSPPWPWGF-KFRNQKGQSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
572829
description
98 atom % D
description
98 atom % D, 98% (CP)
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
assay
99% (CP)
assay
98% (CP)
mass shift
M+2
mass shift
M+2
Quality Level
200
Quality Level
-
bp
187 °C (lit.)
bp
-
density
1.063 g/mL at 25 °C
density
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
217.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
103.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)