Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6470,00 zł 4529,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOC6H413CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
123.11
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352101
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+1
Form:
solid
4529,00 zł
Cena katalogowa6470,00 złZaoszczędź 30%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócisotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
assay
99% (CP)
form
solid
mp
117-119 °C (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
[H][13C](=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-5,9H/i5+1
InChI key
RGHHSNMVTDWUBI-HOSYLAQJSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99 atom % 13C | description 99 atom % 13C | description 98 atom % D | description 98 atom % D |
| assay 99% (CP) | assay - | assay 99% (CP) | assay 99% (CP) |
| isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 98 atom % D |
| mass shift M+1 | mass shift M+1 | mass shift M+4 | mass shift M+8 |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| mp 117-119 °C (lit.) | mp 112-113 °C (lit.) | mp 113-115 °C (lit.) | mp 111-114 °C (lit.) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?