Merck
485020
Sigma-Aldrich
Gadolinium(III) bromide
anhydrous, powder, 99.99% trace rare earth metals basis
Synonim(y):
Gadolinium bromide
About This Item
Wzór liniowy:
GdBr3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
396.96
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
anhydrous
Próba
99.99% trace rare earth metals basis
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: gadolinium
mp
770 °C (lit.)
ciąg SMILES
Br[Gd](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Gd/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Klucz InChI
KGOKDPWKDBWITQ-UHFFFAOYSA-K
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)