Przejdź do
480762
Zinc citrate dihydrate
97%
Synonim(y):
Citric acid zinc salt, Zinc citrate tribasic dihydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
201,00 zł
170,85 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
699,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C6H5O7)2Zn3 · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
610.40
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
208-901-2
MDL number:
Assay:
97%
Form:
powder
170,85 zł
Cena katalogowa201,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
powder
reaction suitability
core: zinc
mp
334 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O.O.[Zn++].[Zn++].[Zn++].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O.OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/2C6H8O7.2H2O.3Zn/c2*7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;/h2*13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);2*1H2;;;/q;;;;3*+2/p-6
InChI key
OXAGUGIXGVHDGD-UHFFFAOYSA-H
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1613859W302600PHR1416
description
97%
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
≥99%, FG
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
form
powder
form
-
form
-
form
-
assay
97%
assay
-
assay
≥99%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300, 400
Quality Level
300
mp
334 °C (dec.) (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
reaction suitability
core: zinc
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Is it cell culture compatible?
    1 answer
    1. This specific product has not been assayed for suitability in cell culture. There are alternative zinc salts in our catalog that have been listed as being suitable for cell culture, such as items Z0251 or Z0152.