Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 586,00 zł 439,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[NHCO2C(CH3)3]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.28
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
240-512-3
MDL number:
Assay:
97%
439,50 zł
Cena katalogowa586,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
mp
123-126 °C (dec.) (lit.)
functional group
amine, hydrazide
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)NNC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H20N2O4/c1-9(2,3)15-7(13)11-12-8(14)16-10(4,5)6/h1-6H3,(H,11,13)(H,12,14)
InChI key
TYSZETYVESRFNT-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description purum, ≥98.0% (GC) | description 98% | description 97% |
| assay 97% | assay ≥98.0% (GC) | assay 98% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp 123-126 °C (dec.) (lit.) | mp 89-92 °C | mp 18-20 °C (lit.) | mp 157-198 °C |
| functional group amine, hydrazide | functional group azo | functional group ester | functional group - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?