Przejdź do
475203
Cyclopentadienylzirconium(IV) trichloride
97%
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
341,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H5Cl3Zr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
262.68
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161600
MDL number:
341,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
reaction suitability
core: zirconium, reagent type: catalyst
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features
mp
210 °C (dec.) (lit.)
greener alternative category
SMILES string
Cl[Zr](Cl)Cl.[CH]1[CH][CH][CH][CH]1
InChI
1S/C5H5.3ClH.Zr/c1-2-4-5-3-1;;;;/h1-5H;3*1H;/q;;;;+3/p-3
InChI key
SULDCQJIUCVYOB-UHFFFAOYSA-K
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of the 12 Principles of Green Chemistry. This precursor enables synthesis of mixed substituted metallocene complexes for controlled ethylene and propylene polymerization. It facilitates development of specialty polymers with improved performance and reduced waste in production. Click here for more information.
Application
Catalyst for:
  • Homo- and copolymerization reactions
  • Catalytic dehydrogenation of cyclooctane
  • Cross-coupling reaction of aryl fluorides with a phenethyl Grignard reagents
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
475181383325945641
description
97%
description
97%
description
97%
description
≥99.9% trace metals basis
reaction suitability
core: zirconium, reagent type: catalyst
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: zirconium
reaction suitability
core: zirconium
reaction suitability
-
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
≥99.9% trace metals basis, (titration)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
mp
210 °C (dec.) (lit.)
mp
230 °C (dec.) (lit.)
mp
190 °C (dec.) (lit.)
mp
194-195 °C
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
-
greener alternative product characteristics
-
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
-
sustainability
-
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)