Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 551,00 zł 413,25 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH[NHCO2C(CH3)3]CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.29
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
413,25 zł
Cena katalogowa551,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
optical activity
[α]20/D −22°, c = 1 in methanol
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
refractive index
n20/D 1.44 (lit.)
bp
194 °C (lit.)
density
1.004 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
COC(=O)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(C)C
InChI
1S/C11H21NO4/c1-7(2)8(9(13)15-6)12-10(14)16-11(3,4)5/h7-8H,1-6H3,(H,12,14)/t8-/m0/s1
InChI key
XCJLIYKAMLUDGN-QMMMGPOBSA-N
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description 98% | description 96% | description 98% |
| assay 98% | assay 96% | assay 98% |
| optical activity [α]20/D −22°, c = 1 in methanol | optical activity [α]23/D −23°, c = 1 in chloroform | optical activity [α]20/D +26°, c = 2.4 in methanol |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| refractive index n20/D 1.44 (lit.) | refractive index n20/D 1.449 (lit.) | refractive index - |
| density 1.004 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.995 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| bp 194 °C (lit.) | bp 208 °C (lit.) | bp - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?