Przejdź do
461563
(S)-(−)-N-(1-Phenylethyl)maleimide
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
777,00 zł
582,75 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H11NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.22
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
Assay:
97%
582,75 zł
Cena katalogowa777,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
optical activity
[α]24/D −61°, c = 2 in ethanol
mp
33-35 °C (lit.)
functional group
imide, maleimide, phenyl
SMILES string
C[C@H](N1C(=O)C=CC1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11NO2/c1-9(10-5-3-2-4-6-10)13-11(14)7-8-12(13)15/h2-9H,1H3/t9-/m0/s1
InChI key
PWZXUQWQRVKGAH-VIFPVBQESA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
461504470600545864
description
97%
description
97%
description
97%
description
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
mp
33-35 °C (lit.)
mp
-
mp
63-67 °C (lit.)
mp
115.5-119.5 °C (lit.)
functional group
imide, phenyl, maleimide
functional group
amine
functional group
-
functional group
-
optical activity
[α]24/D −61°, c = 2 in ethanol
optical activity
[α]23/D −43°, c = 2 in methanol
optical activity
[α]22/D −19°, c = 1 in chloroform
optical activity
[α]20/D −160°, c = 1 in methanol
4-Methyl-N-[3-(4-methylphenylsulfonylaminomethyl)benzyl]benzenesulfonamide CAS number
-
-
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)