The compound was pure and saved under inert gas which is nice.
Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 88,30 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5CH2O2CCH2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.18
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
95%
Form:
solid
88,30 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
95%
form
solid
mp
47-51 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, ester, phenyl
SMILES string
OC(=O)CC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C10H10O4/c11-9(12)6-10(13)14-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,11,12)
InChI key
CFLAHQSWDKNWPW-UHFFFAOYSA-N
General description
mono-Benzyl malonate can be synthesized by the reaction of Meldrum′s acid (2,2-dimethyl- 1,3-dioxane-4,6-dione) with benzyl alcohol.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 95% | assay 95% | assay 98% | assay 99% |
| form solid | form liquid | form liquid | form - |
| mp 47-51 °C (lit.) | mp 19-20 °C (lit.) | mp −62 °C (lit.) | mp 58-60 °C (lit.) |
| functional group carboxylic acid, phenyl, ester | functional group carboxylic acid, ester | functional group ester | functional group chloro, hydroxyl |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?