Przejdź do
453161
Manganese(III) 5,10,15,20-tetra(4-pyridyl)-21H,23H-porphine chloride tetrakis(methochloride)
Dye content 85 %
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1550,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C44H36Cl5MnN8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
909.01
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
1550,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Segment
composition
Dye content, 85%
mp
>300 °C (lit.)
λmax
462 nm
SMILES string
CCl.CCl.CCl.CCl.Cl[Mn]1n2c3ccc2c(-c4ccncc4)c5ccc(n5)c(-c6ccncc6)c7ccc(c(-c8ccncc8)c9ccc(n9)c3-c%10ccncc%10)n17
InChI
1S/C40H24N8.4CH3Cl.ClH.Mn/c1-2-30-38(26-11-19-42-20-12-26)32-5-6-34(47-32)40(28-15-23-44-24-16-28)36-8-7-35(48-36)39(27-13-21-43-22-14-27)33-4-3-31(46-33)37(29(1)45-30)25-9-17-41-18-10-25;4*1-2;;/h1-24H;4*1H3;1H;/q-2;;;;;;+3/p-1/b37-29-,37-31-,38-30-,38-32-,39-33-,39-35-,40-34-,40-36-;;;;;;
InChI key
ZSSLGZVVWLRLKL-ZUMCYRATSA-M
General description
Manganese(III) 5,10,15,20-tetra(4-pyridyl)-21H,23H-porphine chloride tetrakis(methochloride) (MnTMPyP )is a mitochondrial superoxide dismutase (SOD) mimetic agent.
Application
MnTMPyP was used as a mitochondrial superoxide dismutase mimetic agent in a study to understand the ability of mitochondrial superoxide anion radicals to mediate glutamate-induced oxidative DNA damage.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
392448252190303038
description
Dye content 85 %
description
Dye content ~80 %
description
Dye content 85 %
description
-
form
solid
form
powder
form
-
form
-
composition
Dye content, 85%
composition
Dye content, ~80%
composition
Dye content, 85%
composition
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
mp
>300 °C (lit.)
mp
-
mp
>300 °C (dec.)
mp
-
λmax
462 nm
λmax
410 nm
λmax
524 nm (2nd), 409 nm
λmax
421 nm
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)