Przejdź do
449105
Tris(hydroxymethyl-d3)amino-d2-methane
98 atom % D, 98% (CP)
Synonim(y):
TRIS-d11
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1920,00 zł
1344,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7320,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(DOCD2)3CND2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.20
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
98% (CP)
Mass shift:
M+11
1344,00 zł
Cena katalogowa1920,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
assay
98% (CP)
technique(s)
NMR: suitable, bio NMR: suitable
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
mp
162-165 °C (lit.)
mass shift
M+11
SMILES string
[2H]OC([2H])([2H])C(N([2H])[2H])(C([2H])([2H])O[2H])C([2H])([2H])O[2H]
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2/i1D2,2D2,3D2,6D,7D,8D/hD2
InChI key
LENZDBCJOHFCAS-RNVFPDRBSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
329940655392486248
description
98 atom % D, 98% (CP)
description
98 atom % D
description
98 atom % D, 98% (CP)
description
1 M in D2O, 98 atom % D
mass shift
M+11
mass shift
M+5
mass shift
M+19
mass shift
M+11
technique(s)
NMR: suitable, bio NMR: suitable
technique(s)
NMR: suitable, bio NMR: suitable
technique(s)
NMR: suitable, bio NMR: suitable
technique(s)
NMR: suitable, bio NMR: suitable
assay
98% (CP)
assay
-
assay
98% (CP)
assay
-
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
bp
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)