Przejdź do zawartości
329940
Tris(hydroxy-d-methyl)amino-d2-methane
98 atom % D
Synonim(y):
TRIS-d5
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(DOCH2)3CND2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.17
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Mass shift:
M+5
Form:
solid
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
form
solid
technique(s)
NMR: suitable, bio NMR: suitable
pH
10.5-12
mp
170-171 °C (lit.)
mass shift
M+5
SMILES string
[2H]OCC(CO[2H])(CO[2H])N([2H])[2H]
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2/i6D,7D,8D/hD2
InChI key
LENZDBCJOHFCAS-FUPCUYIQSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)