Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3890,00 zł 3306,50 zł |
Informacje o tej pozycji
3306,50 zł
Cena katalogowa3890,00 złZaoszczędź 15%isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
assay
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.426 (lit.)
bp
196 °C (lit.)
mp
−15 °C (lit.)
density
0.936 g/mL at 25 °C
mass shift
M+17
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])O
InChI
1S/C8H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-8H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2
InChI key
KBPLFHHGFOOTCA-OISRNESJSA-N
Packaging
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98 atom % D | description 98 atom % D | description ≥98 atom % D, ≥99% (CP) | description 98 atom % D, 98% |
| assay 99% (CP) | assay 99% (CP) | assay ≥99% (CP) | assay 98% |
| isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity ≥98 atom % D | isotopic purity 98 atom % D |
| mass shift M+17 | mass shift M+17 | mass shift M+13 | mass shift M+21 |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| density 0.936 g/mL at 25 °C | density 1.217 g/mL at 25 °C | density 0.918 g/mL at 25 °C | density - |
| mp −15 °C (lit.) | mp −55 °C (lit.) | mp −52 °C (lit.) | mp - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
177.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
81 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?