Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 834,00 zł |
Informacje o tej pozycji
834,00 zł
Quality Segment
refractive index
n20/D 1.590
functional group
phenoxy, phenyl
SMILES string
c1ccc(cc1)-c2ccccc2.O(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C12H10O.C12H10/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H;1-10H
InChI key
MHCVCKDNQYMGEX-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- 1-Hydroxy-5-methoxy-1,2-dihydrobenzo[f][2,7]naphthyridines from 2-chloro-3-formyl quinolines.
- Isoindolinone derivatives via intramolecular Diels–Alder cycloaddition reactions of substituted pyridazines.
- Phosphorylated azaheterocycles from 2-diethoxyphosphoryl-3-methoxyacrylate via intramolecular cyclizations under thermal conditions.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| refractive index n20/D 1.590 | refractive index - | refractive index - | refractive index - |
| functional group phenoxy, phenyl | functional group - | functional group - | functional group - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
target_organs
Respiratory system
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?