Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2590,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H15P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.21
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC/CH)
Form:
solid
2590,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥97.0% (GC/CH)
form
solid
mp
69-72 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
P#CC12C[C@@H]3C[C@@H](C[C@@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C11H15P/c12-7-11-4-8-1-9(5-11)3-10(2-8)6-11/h8-10H,1-6H2/t8-,9+,10-,11-
InChI key
PEMKIUPAYNEFGZ-BIBSGERRSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97.0% (GC/CH) | description ≥98.0% (GC) | description 99% | description ≥97.0% |
| assay ≥97.0% (GC/CH) | assay ≥98.0% (GC), ≥98.0% (NT) | assay 99% | assay ≥97.0% (GC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp 69-72 °C | mp - | mp 172-174 °C (lit.) | mp - |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| form solid | form - | form - | form lumps |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?