Przejdź do
444049
Diethyl iminodiacetate
98%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
262,00 zł
222,70 zł
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1170,00 zł
994,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HN(CH2CO2C2H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.21
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
228-533-6
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
222,70 zł
Cena katalogowa262,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.435 (lit.)
bp
208 °C (lit.)
density
1.056 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, ester
SMILES string
CCOC(=O)CNCC(=O)OCC
InChI
1S/C8H15NO4/c1-3-12-7(10)5-9-6-8(11)13-4-2/h9H,3-6H2,1-2H3
InChI key
LJDNMOCAQVXVKY-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
51132356781
description
98%
description
98%
description
purum, ≥98.0% (T)
assay
98%
assay
98%
assay
≥98.0% (T)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
refractive index
n20/D 1.435 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
form
liquid
form
-
form
solid
bp
208 °C (lit.)
bp
-
bp
-
density
1.056 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)