Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1440,00 zł 1224,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1224,00 zł
Cena katalogowa1440,00 złZaoszczędź 15%form
liquid
Quality Segment
refractive index
n20/D 1.456 (lit.)
bp
130 °C (lit.)
density
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)N(C(C)C)P(OCC=C)OCC=C
InChI
1S/C12H24NO2P/c1-7-9-14-16(15-10-8-2)13(11(3)4)12(5)6/h7-8,11-12H,1-2,9-10H2,3-6H3
InChI key
QBLCHHSGJTUNSJ-UHFFFAOYSA-N
Application
- Selective orally active S1P1 agonists
- Water-soluble prodrugs of triazole CS-758 with antifungal activity
- Fostriecin analogs as antitumor agents
Reactant involved in:
- Phosphitylation of alcohols
- Deallylation for the synthesis of nucleoside phosphoramidite
- Posphitylation and stereoselective Pudovik rearrangement
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description technical grade, 90% | description - | description technical grade, 85% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid | form - | form liquid |
| bp 130 °C (lit.) | bp 130 °C/0.55 mmHg (lit.) | bp - | bp - |
| refractive index n20/D 1.456 (lit.) | refractive index n20/D 1.535 (lit.) | refractive index n20/D 1.553 | refractive index n20/D 1.545 (lit.) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| density 0.928 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.028 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.089 g/mL at 20 °C (lit.) | density 1.06 g/mL at 25 °C (lit.) |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
89.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
32 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?