Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 549,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1620,00 zł 1215,00 zł |
Informacje o tej pozycji
549,00 zł
grade
technical grade
Quality Segment
vapor pressure
0.71 psi ( 55 °C)
assay
85%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.545 (lit.)
density
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, phenyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCN(CC)P(OCc1ccccc1)OCc2ccccc2
InChI
1S/C18H24NO2P/c1-3-19(4-2)22(20-15-17-11-7-5-8-12-17)21-16-18-13-9-6-10-14-18/h5-14H,3-4,15-16H2,1-2H3
InChI key
NLGUJOVLAXLSMX-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description technical grade, 85% | description - | description 97% | description derivatization grade (GC derivatization), LiChropur™ |
| assay 85% | assay ≥97.0% (31P-NMR) | assay 97% | assay ≥90.0% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| refractive index n20/D 1.545 (lit.) | refractive index - | refractive index n20/D 1.411 (lit.) | refractive index n20/D 1.413 (lit.) |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| density 1.06 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.061 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.767 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.848 g/mL at 25 °C (lit.) |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
93.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
34 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?