Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2080,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2080,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
hydroxypropyl cellulose
autoignition temp.
752 °F
manufacturer/tradename
USP
density
0.5 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
N(C)(C)c1cc(c(cc1)C(N)CC)C
InChI
1S/C12H20N2/c1-5-12(13)11-7-6-10(14(3)4)8-9(11)2/h6-8,12H,5,13H2,1-4H3
InChI key
RRHXDYJWVYFMKV-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Hydroxypropyl Cellulose Ocular System
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename USP |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| density 0.5 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.5 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.5 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.5 g/mL at 25 °C (lit.) |
| autoignition temp. 752 °F | autoignition temp. 752 °F | autoignition temp. 752 °F | autoignition temp. 752 °F |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hydroxypropyl cellulose
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?