Przejdź do
289337
Cesium nitrate
99%
Synonim(y):
Nitric acid cesium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
475,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1460,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CsNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.91
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
232-146-8
MDL number:
Assay:
99%
Form:
crystals and lumps
475,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
crystals and lumps
mp
414 °C (lit.)
density
3.685 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cs+].[O-]N(=O)=O
InChI
1S/Cs.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI key
NLSCHDZTHVNDCP-UHFFFAOYSA-N
Application
Used in the synthesis of cesium nitratocuprate, Cs2[Cu(NO3)4], which crystallizes in a square-planar coordination around the Cu center.
Cesium nitrate is used in the synthesis of cesium nitratocuprate, Cs2[Cu(NO3)4], which crystallizes in a square-planar coordination around the Cu center. CsNO3 may also be used in the preparation of a low temperature CO conversion Cu-Zn-Al catalysts.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
203041562521433764
description
99%
description
99.999% trace metals basis
description
99.9% % trace metals basis
description
98%
form
crystals and lumps
form
crystals and lumps
form
powder
form
crystals and lumps
assay
99%
assay
99.999% trace metals basis
assay
99.9% % trace metals basis
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
414 °C (lit.)
mp
414 °C (lit.)
mp
414 °C (lit.)
mp
-
density
3.685 g/mL at 25 °C (lit.)
density
3.685 g/mL at 25 °C (lit.)
density
3.685 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cesium nitrate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 1 - Repr. 2
Klasa składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)