Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 328,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1170,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[CH3CH(OH)COO]3Al
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
294.19
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Assay:
95%
Form:
solid
328,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
95%
form
solid
reaction suitability
core: aluminum
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
C[C@H](O)C(=O)O[Al](OC(=O)[C@H](C)O)OC(=O)[C@H](C)O
InChI
1S/3C3H6O3.Al/c3*1-2(4)3(5)6;/h3*2,4H,1H3,(H,5,6);/q;;;+3/p-3/t3*2-;/m000./s1
InChI key
VXYADVIJALMOEQ-LGISMKCISA-K
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 95% | description 95% | description ≥95.0% (calc. based on dry substance, KT), ~2 mol/mol water | description granular, <10 mm particle size, 98% |
| form solid | form solid | form - | form granular |
| assay 95% | assay 95% | assay ≥95.0% (calc. based on dry substance, KT) | assay 98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp >300 °C (lit.) | mp >300 °C (lit.) | mp - | mp - |
| reaction suitability core: aluminum | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability core: aluminum |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?