Przejdź do
427640
Tributyl borate-10B
98 atom % 10B
Synonim(y):
Tributoxyborane-10B
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)3O]310B
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.15
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % 10B
Mass shift:
M-1
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
98 atom % 10B
Quality Segment
refractive index
n20/D 1.408 (lit.)
bp
230-235 °C (lit.)
mp
−70 °C (lit.)
density
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
mass shift
M-1
SMILES string
CCCCO[10B](OCCCC)OCCCC
InChI
1S/C12H27BO3/c1-4-7-10-14-13(15-11-8-5-2)16-12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3/i13-1
InChI key
LGQXXHMEBUOXRP-HSGWXFLFSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
601551601357
description
98 atom % 10B
description
≥99% 10B
description
95 atom % 10B
isotopic purity
98 atom % 10B
isotopic purity
≥99% 10B
isotopic purity
95 atom % 10B
mass shift
M-1
mass shift
-
mass shift
M-1
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
density
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
bp
230-235 °C (lit.)
bp
-
bp
-
refractive index
n20/D 1.408 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
199.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
93 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)