Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 251,00 zł |
25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 666,00 zł |
Informacje o tej pozycji
251,00 zł
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.372 (lit.)
bp
57 °C/760 mmHg (lit.)
density
0.742 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ether
SMILES string
CCC(C)OC
InChI
1S/C5H12O/c1-4-5(2)6-3/h5H,4H2,1-3H3
InChI key
FVNIMHIOIXPIQT-UHFFFAOYSA-N
General description
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description 99% | description reagent grade, ≥98% | description puriss., ≥99.0% (total assay of isomers, GC) |
| assay 99% | assay 99% | assay ≥98% | assay ≥99.0% (total assay of isomers, GC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| refractive index n20/D 1.372 (lit.) | refractive index n20/D 1.374 (lit.) | refractive index n20/D 1.369 (lit.) | refractive index n20/D 1.301, n20/D 1.3 (lit.) |
| density 0.742 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.744 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.74 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.529 g/mL at 20 °C, 1.52 g/mL at 25 °C (lit.) |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| bp 57 °C/760 mmHg (lit.) | bp 70-71 °C (lit.) | bp 55-56 °C (lit.) | bp 60 °C (lit.) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-22.0 °F - closed cup
flash_point_c
-30 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?