Przejdź do
422894
2′,4′-Dimethylacetanilide
98%
Synonim(y):
2′,4′-Acetoxylidide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
384,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CONHC6H3(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.22
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
218-088-6
MDL number:
Assay:
98%
384,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
mp
129-132 °C (lit.)
functional group
amide
SMILES string
CC(=O)Nc1ccc(C)cc1C
InChI
1S/C10H13NO/c1-7-4-5-10(8(2)6-7)11-9(3)12/h4-6H,1-3H3,(H,11,12)
InChI key
PJEIIBXJUDOMAN-UHFFFAOYSA-N
General description
2′,4′-Dimethylacetanilide (N-(2,4-dimethylphenyl)acetamide) is an acetanilide derivative. Its carcinogenic effect has been studied on the liver in suckling mice. Its boiling point and melting point have been determined.
Application
2′,4′-Dimethylacetanilide (N-acetyl-2,4-xylidine) may be used as a starting material in the synthesis of 5-acetamido-2,4-dimethylaniline.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D129402D107409178373
description
98%
description
97%
description
99%
description
96%
assay
98%
assay
97%
assay
99%
assay
96%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
129-132 °C (lit.)
mp
37-40 °C (lit.)
mp
143-144.5 °C (lit.)
mp
33-34 °C (lit.)
functional group
amide
functional group
ketone
functional group
ketone
functional group
chloro, ketone
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)